Tisk…
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110883-1G
APOSOR110883-1GEA 1660 CZK
APOSOR110883-1G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Bod tání: 202…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664643
CAS číslo: 67266-14-2