Tisk…
4-Chloro-m-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11087-25G OR11087-5G OR11087-100G
APOSOR11087-25GEA 2990 CZK
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G APOSOR11087-100G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672967
CAS číslo: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III