Tisk…
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-ylamine
OR110862-1G
APOSOR110862-1GEA 7050 CZK
APOSOR110862-1G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MW: 156,205 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08690160
CAS číslo: 259810-12-3