Tisk…
2-Chloro-5-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 744 CZK
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079739
CAS číslo: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9