Tisk…
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110848-100MG OR110848-1G OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA 2780 CZK
APOSOR110848-100MG APOSOR110848-1G APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, technická kvalita
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07780137
CAS číslo: 38608-07-0