Tisk…
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 827 CZK
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275114
CAS číslo: 953411-10-4