Tisk…
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110838-1G OR110838-5G OR110838-10G
APOSOR110838-1GEA 622 CZK
APOSOR110838-1G APOSOR110838-5G APOSOR110838-10G
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662491
CAS číslo: 259269-68-6