Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110834-1G
OR110834-250MG
OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA
705
CZK
APOSOR110834-1G
APOSOR110834-250MG
APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₀BrNO₄ MW: 336,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08056637 CAS číslo: 886361-85-9 |