Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 8200 CZK
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01596292
CAS číslo: 119198-10-6