3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110828-1G
OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA
17790
CZK
APOSOR110828-1G
APOSOR110828-250MG
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₄BrClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781601 CAS číslo: 885521-96-0 |