Tisk…
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 1740 CZK
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371611
CAS číslo: 885279-45-8