Tisk…
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110800-1G OR110800-250MG
APOSOR110800-1GEA 8900 CZK
APOSOR110800-1G APOSOR110800-250MG
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739270
CAS číslo: 59128-13-1