Tisk…
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 6020 CZK
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Bod tání: 185…188 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051846
CAS číslo: 493-72-1