(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic hydrazide
OR11078-25G
APOSOR11078-25GEA
5390
CZK
APOSOR11078-25G
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
Vzorec:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂ MW: 235,07 g/mol Bod tání: 150…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051972 CAS číslo: 28236-62-6 |