Tisk…
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110759-1G OR110759-250MG
APOSOR110759-1GEA 9100 CZK
APOSOR110759-1G APOSOR110759-250MG
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553038
CAS číslo: 674304-28-0