Tisk…
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110758-1G OR110758-250MG
APOSOR110758-1GEA 4770 CZK
APOSOR110758-1G APOSOR110758-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774185
CAS číslo: 214848-62-1