Tisk…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 5390 CZK
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄BrClN₂O₂
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064717
CAS číslo: 923225-00-7