Tisk…
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 7440 CZK
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 74209-22-6