Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110730-1G
OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA
8100
CZK
APOSOR110730-1G
APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₃N₃O₃S MW: 243,29 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00139418 CAS číslo: 99967-78-9 |