Tisk…
5-Aminobenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1H-benzimidazole
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 622 CZK
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465258
CAS číslo: 934-22-5