Tisk…
4-Nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 4470 CZK
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitro-1H-indazole
4-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 199…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022784
CAS číslo: 2942-40-7