Tisk…

2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 3310 CZK
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 855423-35-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR