Tisk…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 1580 CZK
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791181
CAS číslo: 5676-60-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III