Tisk…
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 7610 CZK
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₃
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00775454
CAS číslo: 221638-74-0