Tisk…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110710-1G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 1330 CZK
APOSOR110710-1G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O₂
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827886
CAS číslo: 1215504-30-5