Tisk…
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110709-1G OR110709-5G
APOSOR110709-1GEA 2200 CZK
APOSOR110709-1G APOSOR110709-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176746
CAS číslo: 158001-04-8