Tisk…
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110708-1G OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA 1240 CZK
APOSOR110708-1G APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₆H₈ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457060
CAS číslo: 89784-02-1