4-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyrimidin-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110706-1G
OR110706-250MG
OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA
6620
CZK
APOSOR110706-1G
APOSOR110706-250MG
APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Vzorec:
C₉H₁₃ClN₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00664698 CAS číslo: 104637-64-1 |