2'-Hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
OR11070-1KG
OR11070-500G
APOSOR11070-1KGEA
4040
CZK
APOSOR11070-1KG
APOSOR11070-500G
2'-Hydroxyacetophenone 98%
2'-Hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod varu: 90…92 °C/10mmHg Bod tání: 44350 °C Hustota: 1,131 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002219 CAS číslo: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...