5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N-Diisopropyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
OR110699-1G
OR110699-5G
APOSOR110699-1GEA
5290
CZK
APOSOR110699-1G
APOSOR110699-5G
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Vzorec:
C₈H₁₆N₄S MW: 200.31 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036052 CAS číslo: 72269-92-2 |