Tisk…
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Nitro-2-pyridinyl)morpholine, 4-(3-Nitropyridin-2-yl)morpholine
OR110695-5G
APOSOR110695-5GEA 2150 CZK
APOSOR110695-5G
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
Vzorec: C₉H₁₁N₃O₃
MW: 209,2019 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452814
CAS číslo: 24255-27-4