Tisk…
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110693-1G OR110693-5G
APOSOR110693-1GEA 1740 CZK
APOSOR110693-1G APOSOR110693-5G
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084993
CAS číslo: 54949-15-4