Tisk…
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzonitrile
OR110690-5G
APOSOR110690-5GEA 3810 CZK
APOSOR110690-5G
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454271
CAS číslo: 37812-51-4