Tisk…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110683-1G OR110683-5G OR110683-10G
APOSOR110683-1GEA 3540 CZK
APOSOR110683-1G APOSOR110683-5G APOSOR110683-10G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₇ClN₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 499785-48-7