Tisk…
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110682-1G OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA 3540 CZK
APOSOR110682-1G APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₅Cl₂NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060545
CAS číslo: 868755-69-5