Tisk…
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110680-1G OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA 3540 CZK
APOSOR110680-1G APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664409
CAS číslo: 830330-33-1