Tisk…
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 1870 CZK
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Bod tání: 33…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953512
CAS číslo: 49679-45-0