Tisk…
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
OR110664-100G OR110664-25G OR110664-5G
APOSOR110664-100GEA 11080 CZK
APOSOR110664-100G APOSOR110664-25G APOSOR110664-5G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663720
CAS číslo: 14719-37-0