Tisk…
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
OR110642-100G OR110642-25G
APOSOR110642-100GEA 6950 CZK
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97.12 g/mol
Bod varu: 110…112 °C/2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05667135
CAS číslo: 69843-13-6