Tisk…
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 8440 CZK
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059488
CAS číslo: 41301-23-9