Tisk…
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR110629-1G OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA 7670 CZK
APOSOR110629-1G APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219329
CAS číslo: 112539-09-0