4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(8-Methylimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
OR110626-1G
OR110626-5G
OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA
4930
CZK
APOSOR110626-1G
APOSOR110626-5G
APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Vzorec:
C₁₄H₁₃N₃ MW: 223.279 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971851 CAS číslo: 365565-88-4 |