Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110625-1G OR110625-5G OR110625-10G
APOSOR110625-1GEA 5290 CZK
APOSOR110625-1G APOSOR110625-5G APOSOR110625-10G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₁₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969092
CAS číslo: 65361-27-5