Tisk…
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 3740 CZK
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₂H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218029
CAS číslo: 182198-35-2