Tisk…
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110616-1G OR110616-5G
APOSOR110616-1GEA 1240 CZK
APOSOR110616-1G APOSOR110616-5G
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅ClO₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00991129
CAS číslo: 883-92-1