Tisk…
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110612-1G OR110612-5G
APOSOR110612-1GEA 8830 CZK
APOSOR110612-1G APOSOR110612-5G
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O₄S
MW: 348.42 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100094
CAS číslo: 1215764-56-9