Tisk…
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 3540 CZK
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Vzorec: C₁₁H₉N₃S
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01624149
CAS číslo: 183668-02-2