Tisk…
2-Chloro-6-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1106-1G OR1106-250MG
APOSOR1106-1GEA 1870 CZK
APOSOR1106-1G APOSOR1106-250MG
2-Chloro-6-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114207
CAS číslo: 94166-64-0