Tisk…
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 622 CZK
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Vzorec: C₆H₁₂O₄S
MW: 180,218 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505063
CAS číslo: 134419-59-3