Tisk…
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110572-1G OR110572-5G
APOSOR110572-1GEA 3190 CZK
APOSOR110572-1G APOSOR110572-5G
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Vzorec: C₈H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00096450
CAS číslo: 24255-23-0